Merck
840475C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DOPG; PG(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H78O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
797.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform solution
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840475C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840475C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840475C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (840475C-25mg)
25 mg/mL (840475C-200mg)
25 mg/mL (840475C-500mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39?,40-;/m
Klucz InChI
IUVFCFQZFCOKRC-IPKKNMRRSA-M
Opis ogólny
Phosphoglyceride (PG) are also referred as glycerophospholipid. It is an important component of membrane bilayers. It has three-carbon backbone of glycerol, two long-chain fatty acids, esterified to hydroxyl groups on carbons 1 and 2 of the glycerol and phosphoric acid esterified to the C3 hydroxyl group of glycerol. It is found at high levels in the membranes of all cells and at low levels in fat stores. 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (DOPG)/18:1 (Δ9-Cis) PG has two hydroxyl groups in its head group. It is an anionic lipid.
Zastosowanie
  • Badanie przedłużonego zakotwiczenia lipidów za pomocą cytochromu c i liposomów zawierających lipidy diacylofosfatydyloglicerolowe...: Niniejsze badanie bada interakcje cytochromu c z liposomami zawierającymi lipidy diacylofosfatydyloglicerolu (PG), w tym 18:1 (Δ9-Cis) PG. Badania zapewniają wgląd w zakotwiczenie lipidów i dynamikę błon, które są kluczowe dla zrozumienia procesów komórkowych i rozwoju zastosowań biotechnologicznych obejmujących interakcje lipid-białko (Abbott et al., 2018).
Działania biochem./fizjol.
Phosphoglycerides (PG)/glycerophospholipids play a key role in cell signaling systems. It also serves as an anchor for proteins in cell membranes.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840475C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipids
Medical Biochemistry, 99- 119 (2017)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227-239 (2017)
Choosing the right fluorophore for single-molecule fluorescence studies in a lipid environment
Zhang Z, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(7), 1242-1253 (2017)
Bruno C Borro et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 129485-129485 (2019-11-18)
Microgels offer opportunities for improved delivery of antimicrobial peptides (AMP). To contribute to a foundation for rational design of such systems, we here study the effects of electrostatics on the generation of peptide-carrying microgels. For this, alginate microgels loaded with
Md Zahidul Islam et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(9), 2433-2443 (2017-02-07)
The translocation of cell-penetrating peptides (CPPs) through plasma membranes of living cells is an important physiological phenomenon in biomembranes. To reveal the mechanism underlying the translocation of a CPP, transportan 10 (TP10), through lipid bilayers, we examined the effects of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840475C-200MG4061837791581
840475C-25MG4061837791598
840475C-500MG4061837791604