Kluczowe dokumenty
840455P
Avanti
16:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′-rac-glicerol) (sól sodowa)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (840455P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840455P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840455P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840455P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
Klucz InChI
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840455P-500MG | 4061835228966 |
840455P-25MG | 4061835228959 |
840455P-1G | 4061835228935 |
840455P-200MG | 4061835228942 |