Key Documents
810145C
Avanti
18:1 NBD PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H82N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
924.15
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810145C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810145C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (810145C-1mg)
1 mg/mL (810145C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:1 NBD PE is a fluorescently labelled lipid, containing unsaturated C18:1Δ9-acyl chains.
Zastosowanie
18:1 NBD PE is suitable for:
  • preparing liposomes
  • fluorescence spectra study
  • labelling giant unilamellar vesicles
Działania biochem./fizjol.
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) supports the integrity of membrane structures.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810145C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810145C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Black Lipid Membranes: Challenges in Simultaneous Quantitative Characterization by Electrophysiology and Fluorescence Microscopy
Tsemperouli M, et al.
Langmuir (2019)
A Janus -faced IM30 ring involved in thylakoid membrane fusion is assembled from IM30 tetramers
Saur M, et al.
Structure, 25(9) (2017)
Fusion of single proteoliposomes with planar, cushioned bilayers in microfluidic flow cells
Karatekin E and Rothman JE
Nature Protocols, 7(5), 903-903 (2012)
Assembling responsive microgels at responsive lipid membranes
Wang M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(12), 5442-5450 (2019)
Structural determinants for partitioning of lipids and proteins between coexisting fluid phases in giant plasma membrane vesicles
Sengupta P, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1778(1), 20-32 (2008)