Merck
860061C
Avanti
Egg SM
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
16:0 SM; Hexadecanoyl Sphingomyelin; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
Sphingomyelin (Egg, Chicken), chloroform
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (860061C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (860061C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (860061C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (860061C-25mg)
25 mg/mL (860061C-1g)
25 mg/mL (860061C-200mg)
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
Klucz InChI
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Opis ogólny
As a major constituent of cell membranes, sphingomyelin is found at particularly high concentrations in the membranes of nerve cells (in the myelin sheaths) and red blood cells. It was previously thought to have a purely structural role, similar to the function of phosphatidylcholine, through intermolecular interactions mediated by the 2-amide group, the 3-hydroxy group and the 4,5-trans double bond of the sphingoid base. However, it is now appreciated that sphingomyelin has a high affinity for cholesterol and that these two lipids pack tightly into liquid-ordered domains among a liquid-disordered phase to form lipid rafts. These membrane microdomains are thought to function as signaling platforms that regulate the localization and interactions of proteins. But sphingomyelin does not just influence signaling as a component of lipid rafts — it is also a precursor to ceramides and other sphingolipid metabolites that comprise the sphingomyelin cycle or sphingolipid network.
Sphingomyelin and related lipids
Zastosowanie
Egg SM is suitable for use:
  • for preparation of liposomes
  • for synthesizing dihydrosphingomyelin (dhSM)
  • for sphingomyelin assay
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (860061C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860061C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860061C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Light Scattering By Optically-Trapped Vesicles Affords Unprecedented Temporal Resolution Of Lipid-Raft Dynamics
Collard L, et al.
Scientific reports, 7(1), 8589-8589 (2017)
Dihydroceramide accumulation mediates cytotoxic autophagy of cancer cells via autolysosome destabilization
Hernandez-Tiedra S, et al.
Autophagy, 12(11), 2213-2229 (2016)
Changes in serum sphingomyelin after Roux-en-Y gastric bypass surgery are related to diabetes status
Carlsson ER, et al.
Frontiers in Endocrinology, 9, 172-172 (2018)
A novel flow cytometric assay to quantify interactions between proteins and membrane lipids
Temmerman K and Nickel W
Journal of Lipid Research, 50(6), 1245-1254 (2009)
Maia Kinnebrew et al.
eLife, 8 (2019-10-29)
Previously we proposed that transmission of the hedgehog signal across the plasma membrane by Smoothened is triggered by its interaction with cholesterol (Luchetti et al., 2016). But how is cholesterol, an abundant lipid, regulated tightly enough to control a signaling