Merck
840042C
Avanti
Liver PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
L-α-phosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840042C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840042C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840042C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (840042C-10mg)
10 mg/mL (840042C-25mg)
25 mg/mL (840042C-100mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H83O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)59-39(38-58-61(55,56)60-47-45(53)43(51)42(50)44(52)46(47)54)37-57-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-54H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-,42?,43-,44?,45?,46?,47-;/m1./s1
Klucz InChI
NHSOICFDOXKHEC-ZGISKSNKSA-M
Opis ogólny
Liver PI is a natural phosphatidylinositol. Phosphatidylinositol (PI) is a phosphoglyceride, that has an inositol head group. It is a vital phospholipid component of the plasma membrane.
Zastosowanie
Liver PI has been used for the preparation of liposomes.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840042C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840042C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840042C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Molecular Mechanisms Of Drug Action (2000)
Cell Biology (2007)
Ruzica Bago et al.
The Biochemical journal, 463(3), 413-427 (2014-09-02)
The Vps34 (vacuolar protein sorting 34) class III PI3K (phosphoinositide 3-kinase) phosphorylates PtdIns (phosphatidylinositol) at endosomal membranes to generate PtdIns(3)P that regulates membrane trafficking processes via its ability to recruit a subset of proteins possessing PtdIns(3)P-binding PX (phox homology) and
Determination of VPS34/PIK3C3 Activity in vitro Utilising 32P-gammaATP
Munson MJ and Ganley IG
Bio-protocol, 6(16) (2016)
Eric S Melby et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(36), 10793-10805 (2018-08-14)
Molecular understanding of the impact of nanomaterials on cell membranes is critical for the prediction of effects that span environmental exposures to nanoenabled therapies. Experimental and computational studies employing phospholipid bilayers as model systems for membranes have yielded important insights