Kluczowe dokumenty
840042P
Avanti
Liver PI
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
L-α-phosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840042P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (840042P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (840042P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C47H83O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)59-39(38-58-61(55,56)60-47-45(53)43(51)42(50)44(52)46(47)54)37-57-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-54H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,55,56);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-,42?,43-,44?,45?,46?,47-;/m1./s1
Klucz InChI
NHSOICFDOXKHEC-ZGISKSNKSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840042P-25MG | 4061835351510 |
840042P-100MG | 4061835351497 |
840042P-10MG | 4061835351503 |