Kluczowe dokumenty
840046P
Avanti
Brain PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Brain PI(4,5)P2
About This Item
Polecane produkty
opis
L-α-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (Brain, Porcine) (ammonium salt)
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (840046P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (840046P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840046P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (840046P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H85O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)63-39(37-61-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-69(59,60)66-45-42(50)43(51)46(64-67(53,54)55)47(44(45)52)65-68(56,57)58;;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-52H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,59,60)(H2,53,54,55)(H2,56,57,58);3*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;;/t39-,42?,43+,44?,45-,46?,47?;;;/m1.../s1
Klucz InChI
GAIOWTITBYPFJE-JVILRMJCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of Folch liposome
- in the preparation of giant unilamellar vesicles and multilamellar lipid sheets
- as a substrate for rubidium flux assay
- in the biochemical reaction assay mixture for various lipid kinases like Phosphatidylinositol-3-kinase gamma (PI3Kγ), Phosphatidylinositol-3-kinase beta (PI3Kβ), Phosphatidylinositol-3-kinase gamma (PI3Kα)
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3