Kluczowe dokumenty
840101P
Avanti
Egg PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
L-α-phosphatidic acid (Egg, Chicken) (sodium salt)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (840101P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840101P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840101P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840101P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
Klucz InChI
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of reconstituted high density lipoprotein (rHDL) along with serum amyloid A (SAA)
- as negatively charged lipid in the preparation of giant unilamellar vesicles
- in the preparation of liposomes
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)