Merck
841138C
Avanti
Egg PG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
L-α-fosfatydyloglicerol (jaja, kurczak) (sól sodowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (841138C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841138C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (841138C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (841138C-25mg)
25 mg/mL (841138C-200mg)
25 mg/mL (841138C-500mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Klucz InChI
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Opis ogólny
Fosfatydyloglicerol (PG) jest jednym z głównych fosfolipidów w żywności i tkankach biologicznych. PG jest anionowym fosfolipidem w błonach bakterii Staphylococcus sp. i Escherichia coli. PG występuje w niewielkich ilościach w błonach ssaków. Strukturalnie PG ma dwa łańcuchy acylowe zestryfikowane z glicerolem, związane ze strukturą grupy głównej, która zawiera fosforan i przenosi ładunek ujemny. PG jest syntetyzowany z fosforanu cytydyny-diacyloglicerolu (CDP-DAG).
Zastosowanie
Jajko PG zostało użyte
  • jako fosfolipid do badania zdolności wiązania SEIPIN, integralnego białka błonowego endoplazmatycznego recticulum
  • jako standard dla leczenia fotodynamicznego
  • jako wzorzec do identyfikacji fosfolipidów za pomocą chromatografii cienkowarstwowej i widm masowych jonizacji elektrorozpyłowej (ESI-MS)
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloglicerol (PG) jest obecny w płynie owodniowym i wskazuje na dojrzałość płuc płodu. U zwierząt funkcjonuje jako prekursor kardiolipiny. W roślinach PG jest obecny w błonach tylakoidów i odgrywa kluczową rolę w fotosyntezie.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (841138C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (841138C-25 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (841138C-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Photodynamic oxidation of Escherichia coli membrane phospholipids: new insights based on lipidomics
Alves E, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 27(23), 2717-2728 (2013)
The
The Membranes of Cells, 27(23) (2016)
Eliana Alves et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(23), 2717-2728 (2014-03-05)
The irreversible oxidation of biological molecules, such as lipids, can be achieved with a photosensitizing agent and subsequent exposure to light, in the presence of molecular oxygen. Although lipid peroxidation is an important toxicity mechanism in bacteria, the alterations caused
Validation of an LC-MS/MS method for the quantification of choline-related compounds and phospholipids in foods and tissues
Xiong Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 911, 170-179 (2012)
Michael J Volles et al.
Journal of molecular biology, 366(5), 1510-1522 (2007-01-16)
To investigate the alpha-synuclein protein and its role in Parkinson's disease, we screened a library of random point mutants both in vitro and in yeast to find variants in an unbiased way that could help us understand the sequence-phenotype relationship.