Kluczowe dokumenty
131601P
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Egg), Avanti Polar Lipids, Powder
Synonim(y):
L-α-fosfatydylocholina (95%) (jaja, kurczak)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Egg PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (131601P-1g)
pkg of 10 × 1 g (131601P-10g)
pkg of 5 × 1 g (131601P-5g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)