Kluczowe dokumenty
241601C
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
60% (Egg), Avanti Polar Lipids, Chloroform Solution
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylcholine (Egg, Chicken-60%) (Total Egg Phosphatide Extract)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Nazwa produktu
Egg PC (60%), Avanti Research - A Croda Brand
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 2 × 20 mL (241601C-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (241601C-1g)
typ lipidu
phosphoglycerides
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Phosphatidylcholine (PC) is the most vital component of the mucosal layer of the colon and a strong bilayer-forming lipid. It is the most common phospholipid in mammalian membranes.
Total Egg Extract is prepared by extracting powdered egg yolk with methanol. The methanol extract is partitioned with chloroform and deionized water, and the chloroform phase containing the organic soluble lipids is concentrated.
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylcholine (PC) acts as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to prevents bacterial penetrance. It treats fat embolism. Phosphatidylcholine reduces the levels of cholesterol and triglycerides.
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (241601C-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Integrative Medicine - E-Book (2017)
The Membranes of Cells (2016)
Efficacy of injections of phosphatidylcholine into fat deposits-a non-surgical alternative to liposuction in body-contouring
Karl GH, et al.
Indian journal of plastic surgery : official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 38(2), 119-119 (2005)