Kluczowe dokumenty
841138P
Avanti
Egg PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Sól sodowa 1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicerolo-3-fosfo-sn-1-glicerolu
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (841138P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (841138P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (841138P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Klucz InChI
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)