Merck
840012C
Avanti
Heart CA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kardiolipina (serce bydlęce) (sól sodowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2 mL (840012C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840012C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840012C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (840012C-25mg)
25 mg/mL (840012C-100mg)
25 mg/mL (840012C-50mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO[P](=O)([O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C81H142O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-78(83)91-71-76(97-80(85)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)73-95-99(87,88)93-69-75(82)70-94-100(89,90)96-74-77(98-81(86)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)72-92-79(84)66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2;;/h21-28,33-40,75-77,82H,5-20,29-32,41-74H2,1-4H3,(H,87,88)(H,89,90);;/q;2*+1/p-2/b25-21-,26-22-,27-23-,28-24-,37-33-,38-34-,39-35-,40-36-;;/t76-,77-;;/m1../s1
Klucz InChI
ZGSPNIOCEDOHGS-LBOJVHLDSA-L
Opis ogólny
Kardiolipina jest fosfolipidem występującym w wewnętrznej błonie mitochondriów. Jest syntetyzowana z fosfatydyloglicerolu i cytydynodifosforanu-diacyloglicerolu. Składa się z dwóch reszt fosfatydylowych, które są połączone grupą glicerolową.
Zastosowanie
Heart CA został użyty w ekstrakcji lipidów Mycobacterium oraz w testach uwalniania β-heksozoaminidazy i mobilizacji wapnia. Może być stosowany do syntezy liposomów. Może być również stosowany jako wzorzec lipidowy do analizy in situ i charakterystyki kardiolipin.
Działania biochem./fizjol.
Kardiolipina bierze udział w utrzymaniu struktury i funkcji mitochondriów. Służy również jako kofaktor stymulujący enzymy mitochondrialne i pośredniczy w apoptozie mitochondriów. Kardiolipina jest związana z systemem fosforylacji oksydacyjnej w celu syntezy adeninotrifosforanu (ATP) w wewnętrznej błonie mitochondriów. Niedobór kardiolipiny wiąże się z zaburzeniami struktury i funkcji błony mitochondrialnej. Jest on również związany z zespołem Bartha.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840012C-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840012C-25 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840012C-50 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Direct MALDI-MS analysis of cardiolipin from rat organs sections
Wang Hay-Yan J, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 18(3), 567-577 (2007)
Cardiolipin, the heart of mitochondrial metabolism
Houtkooper R H and Vaz F M
Cellular and Molecular Life Sciences, 65(16), 2493-2506 (2008)
Cardiolipin stabilizes respiratory chain supercomplexes
Pfeiffer K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(52), 52873-52880 (2003)
Mycobacterial Lipids Induce Calcium Mobilization and Degranulation of Mast Cells
Torres-Atencio I, et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 198(6), 813-816 (2018)
Mitochondrial translocation of alpha-synuclein is promoted by intracellular acidification
Cole NB, et al.
Experimental Cell Research, 314(10), 2076-2089 (2008)