Merck
840021C
Avanti
Egg PE
Avanti Research - A Croda Brand 840021C
Synonim(y):
L-α-phosphatidylethanolamine (Egg, Chicken)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840021C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840021C
stężenie
10 mg/mL (840021C-25mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
Klucz InChI
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Opis ogólny
Egg PE is a natural phosphatidylethanolamine (PE).
Zastosowanie
Egg PE has been used as an antigen to determine the outcome of ELISA for antiphosphatidylethanolmine (aPE). It has also been used in protein-lipid overlay (PLO) assay to evaluate the binding of SEIPIN to phosphatidic acid (PA).
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840021C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Human SEIPIN binds anionic phospholipids
Yan R, et al.
Developmental Cell, 47(2), 248-256 (2018)
The outcome of ELISA for antiphosphatidylethanolamine antibodies is dependent on the composition of phosphatidylethanolamine
Hou S, et al.
Journal of Immunological Methods, 440, 27-34 (2017)
Daichi Yamaura et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(19), 5615-5622 (2018-04-18)
Artificial bilayer lipid membranes (BLMs) provide well-defined systems for investigating the fundamental properties of membrane proteins, including ion channels, and for screening the effect of drugs that act on them. However, the application of this technique is limited due to
Małgorzata A Przeradzka et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 18(2), 364-372 (2019-11-02)
The identity of the amino acid regions of factor VIII (FVIII) that contribute to factor IXa (FIXa) and von Willebrand factor (VWF) binding has not been fully resolved. Previously, we observed that replacing the FVIII C1 domain for the one
Romina Zanabria et al.
Journal of food biochemistry, 44(2), e13104-e13104 (2019-12-07)
In this work, the known antiproliferative activity of the untreated milk fat globule membrane (MFGM) against human colon cancer cells was employed to test the hypothesis that the supramolecular structure of the MFGM is of important biological significance. The results