Kluczowe dokumenty
857133C
Avanti
18:1 BMP (S,R)
bis(monooleoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), chloroform
Synonim(y):
sn-(3--(9Z-octadecenoyl)-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′--(9Z-octadecenoyl)-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110729
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (857133C-5mg)
pkg of 1 × 2 mL (857133C-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857133C
stężenie
25 mg/mL (857133C-50mg)
5 mg/mL (857133C-5mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)