Kluczowe dokumenty
857133P
Avanti
18:1 BMP (S,R)
bis(monooleoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
sn-(3--(9Z-octadecenoyl)-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′--(9Z-octadecenoyl)-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110729
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (857133P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (857133P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857133P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
YRFISMFFADMBIY-RVSVVSAUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)