Kluczowe dokumenty
857131P
Avanti
14:0 BMP (S,R)
bis(monomyristoylglycero)phosphate (S,R Isomer) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
Bis(monoacylglycerol)phosphate, sn-(3-tetradecanoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′-tetradecanoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt); lysobisphosphatidic acid; LBPA; 110857
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (857131P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (857131P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857131P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C34H67O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-27-31(35)29-43-45(39,40)44-30-32(36)28-42-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);1H3/t31-,32+;
Klucz InChI
NNTPILCZAQYMLP-CWZMXPKOSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)