Merck
860682P
Avanti
Lyso GB3-d7 (synthetic)
powder
Synonim(y):
Globotriaosylsphingosine-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H60D7NO17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
792.96
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 100 μg (860682P-100UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
Opis ogólny
Globotriaosylsphingosine-d7 (Lyso GB3-d7) is a deuterated derivative of globotriaosylsphingosine (Lyso-GB3). Lyso GB3 is a bioactive glycolipid circulating in the blood. It is a deacylated form of globotriaosylceramide.
Działania biochem./fizjol.
Globotriaosylsphingosine (Lyso GB3) accumulates to a greater extent in fabry disease.
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860682P-100UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1