Kluczowe dokumenty
857135P
Avanti
18:1 BMP (S,S)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-1′-(3′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), powder
Synonim(y):
lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (857135P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (857135P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857135P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)