Kluczowe dokumenty
810283C
Avanti
TopFluor PS
Avanti Research - A Croda Brand 810283C
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-(difluorek dipirrometenoboronu)undekanoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H80BF2N4O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
928.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810283C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810283C
stężenie
1 mg/mL (810283C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfoseryna/fosfatydyloseryna (PS) jest endogennym fosfolipidem, który znajduje się we wszystkich makrocząsteczkach polianionowych.
Zastosowanie
10399 PS może być stosowany do generowania liposomów oraz jako syntetyczny fluorescencyjny analog PS do badania dystrybucji i dynamiki PS w mysich fibroblastach embrionalnych (MEF). Został również wykorzystany do badania wydajności transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) między TopFluor PtdSer i mutantami RFP-K-RasG12V PBD oraz do bezpośredniego pomiaru jego interakcji z mutantem RFP-K-RasG12V PBD.
Działania biochem./fizjol.
Fosfoseryna (PS) może być stosowana jako wzorzec do rozpoznawania antygenu nowotworowego 125 (CA 125). Jest ona niezbędna dla zdrowych błon komórek nerwowych i mieliny. Egzogenna PS może być aktywnie wchłaniana przez ludzi. Odgrywa kluczową rolę w kwestiach związanych z pamięcią i kilkoma innymi czynnościami poznawczymi. PS aktywnie uczestniczy w funkcjach lokomotorycznych. TopFluor-PS/1-palmitoilo-2-(difluorek dipirrometenoboronu)undekanoilo-sn-glicero-3-fosfo-l-seryna jest syntetycznym fluorescencyjnym analogiem PS.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810283C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipid-Sorting Specificity Encoded in K-Ras Membrane Anchor Regulates Signal Output
Zhou Y, et al.
Cell, 168(1), 239-251 (2017)
Lysosomal integral membrane protein-2 as a phospholipid receptor revealed by biophysical and cellular studies
Conrad KS, et al.
Nature Communications, 8(1908), 1-13 (2017)
Phosphatidylserine dynamics in cellular membranes
Kay JG, et al.
Molecular Biology of the Cell, 23(11), 2198-2212 (2012)
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)
Phosphoserine imprinted nanosensor for detection of Cancer Antigen 125
Buyuktiryaki S, et al.
Talanta, 167, 172-180 (2017)