Kluczowe dokumenty
810283P
Avanti
TopFluor PS
Avanti Research - A Croda Brand 810283P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-(difluorek dipirrometenoboronu)undekanoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H80BF2N4O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
928.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810283P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810283P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
10399, fluorescencyjna cząsteczka zawiera difluorek boru dipirrometenu. Jest ona połączona z kilkoma cząsteczkami lipidów za pomocą wiązania kowalencyjnego. Fosfoseryna/fosfatydyloseryna (PS) jest endogennym fosfolipidem, który znajduje się we wszystkich makrocząsteczkach polianionowych.
Zastosowanie
10399 PS może być stosowany do generowania liposomów oraz jako syntetyczny fluorescencyjny analog fosfoseryny (PS) do badania dystrybucji i dynamiki PS w mysich fibroblastach embrionalnych (MEF). Został on również wykorzystany do przygotowania liposomów-dawców.
Działania biochem./fizjol.
Fosfoseryna (PS) może być stosowana jako wzorzec do rozpoznawania antygenu nowotworowego 125 (CA 125). Jest bardzo istotna dla zdrowych błon komórek nerwowych i mieliny. PS aktywnie uczestniczy w funkcjach lokomotorycznych, takich jak szybkie reakcje i odruchy.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810283P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lysosomal integral membrane protein-2 as a phospholipid receptor revealed by biophysical and cellular studies
Conrad KS, et al.
Nature Communications, 8(1908), 1-13 (2017)
Phosphatidylserine dynamics in cellular membranes
Kay JG, et al.
Molecular Biology of the Cell, 23(11), 2198-2212 (2012)
Deficient endoplasmic reticulum-mitochondrial phosphatidylserine transfer causes liver disease
Hernandez-Alvarez MI, et al.
Cell, 177(4), 881-895 (2019)
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)
Investigation of the biophysical properties of a fluorescently modified ceramide-1-phosphate
Shirey CM, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 200, 32-32 (2016)