Kluczowe dokumenty
810188P
Avanti
10399 TMR PI
Avanti Research - A Croda Brand 810188P, powder
Synonim(y):
1-oleoilo-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimetylo-5-(4-metoksyfenylo)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionylo)amino)heksanoilo)-sn-glicero-3-fosfoinozytol (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810188P-50ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810188P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydyloinozytol (PI) występuje powszechnie w tkankach zwierzęcych i bakteriach. PI jest rozpuszczalny w wodzie i chloroformie/metanolu. 10399 TMR PI jest fluorescencyjnym fosfolipidem znakowanym tetrametylorodaminą (TMR).
Zastosowanie
10399 TMR PI został użyty do wygaszania fluorescencji 1-palmitoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicerolo-3-fosfatydylocholiny (NBD PC) w trójskładnikowych mieszaninach 1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicerolo-3-fosfatydylocholiny (POPC)/ 1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicerolo-3-fosfatydyloetanoloaminy (POPE)/ soi l-α-fosfatydyloinozytolu (PI).
Działania biochem./fizjol.
Lipidy znakowane 10399 mają właściwości spektralne podobne do tetrametylorodaminy (TMR).
Opakowanie
2 ml bursztynowa fiolka na surowicę z korkiem i zaciskanym kapslem (810188P-50ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipids of membranes: Chemistry, biological role and applications as drug carriers
Hatziantonioy S and Demetzos C
Studies in Natural Products Chemistry, 34, 173-202 (2008)
Reorganization of Ternary Lipid Mixtures of Nonphosphorylated Phosphatidylinositol Interacting with Angiomotin
Kimble-Hill, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 122(35), 8404-8415 (2018)
Ann C Kimble-Hill et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(35), 8404-8415 (2018-06-08)
Phosphatidylinositol (PI) lipids are necessary for many cellular signaling pathways of membrane associated proteins, such as angiomotin (Amot). The Amot family regulates cellular polarity, growth, and migration. Given the low concentration of PI lipids in these membranes, it is likely