Kluczowe dokumenty
810210P
Avanti
NBD 18:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810210P, powder
Synonim(y):
omega(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)-N-stearoilo-D-erytrofingozyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H73N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810210P-100ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810210P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (810210P-100ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ieva Vasiliauskaité-Brooks et al.
Nature, 544(7648), 120-123 (2017-03-23)
Adiponectin receptors (ADIPORs) are integral membrane proteins that control glucose and lipid metabolism by mediating, at least in part, a cellular ceramidase activity that catalyses the hydrolysis of ceramide to produce sphingosine and a free fatty acid (FFA). The crystal