Kluczowe dokumenty
860355P
Avanti
16:0 PC-d62
Avanti Research™ - A Croda Brand 860355P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860355P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860355P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (860355P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860355P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860355P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i1D3,2D3,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2
Klucz InChI
KILNVBDSWZSGLL-PWXLRKPBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn