Merck
860384C
Avanti
16:0-d31-18:1 PG
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
110919
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H45O10PNaD31
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
802.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860384C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860384C
stężenie
10 mg/mL (860384C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1/i2D3,4D2,6D2,8D2,10D2,12D2,14D2,16D2,19D2,21D2,23D2,25D2,27D2,29D2,31D2;
Klucz InChI
FJXDNGDRHUDFST-YJZUCPFOSA-M
Opis ogólny
Deuterowane kwasy tłuszczowe doświadczają wymiany deuteru na węglu alfa do karbonylu, tj. pozycji C2, a zatem będą mieszaniną związków, które są w pełni deuterowane i częściowo deuterowane w tej pozycji.
Zastosowanie
1-palmitoilo-d31-2-oleoilo-sn-glicero-3-[fosforac-(1-glicerol)](16:0-d31-18:1 PG) został użyty jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMES) przy użyciu analizy lipidomicznej opartej na tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS/MS).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860384C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J P Michel et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(41), 11028-11039 (2017-09-19)
The outer membrane (OM) of Gram-negative bacteria is a complex and asymmetric bilayer that antimicrobial peptides must disrupt in order to provoke the cell lysis. The inner and external leaflets of the OM are mainly composed of phospholipids (PL), and
Maria Makarova et al.
Current biology : CB, 30(3), 367-380 (2020-01-21)
Membrane function is fundamental to life. Each species explores membrane lipid diversity within a genetically predefined range of possibilities. How membrane lipid composition in turn defines the functional space available for evolution of membrane-centered processes remains largely unknown. We address
Nicole Harmouche et al.
Biophysical journal, 115(6), 1033-1044 (2018-09-10)
A synergistic enhancement of activities has been described for the amphipathic cationic antimicrobial peptides magainin 2 and PGLa when tested in antimicrobial assays or in biophysical experiments using model membranes. In the presence of magainin 2, PGLa changes from an
Jordon M Inloes et al.
Biochemistry, 57(39), 5759-5767 (2018-09-18)
Deleterious mutations in the serine hydrolase DDHD domain containing 1 (DDHD1) cause the SPG28 subtype of the neurological disease hereditary spastic paraplegia (HSP), which is characterized by axonal neuropathy and gait impairments. DDHD1 has been shown to display PLA1-type phospholipase