Merck
860374C
Avanti
16:0-d31-18:1 PE
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
110921
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H45NO8PD31
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
749.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (860374C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (860374C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860374C
stężenie
10 mg/mL (860374C-10mg)
10 mg/mL (860374C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1/i2D3,4D2,6D2,8D2,10D2,12D2,14D2,16D2,19D2,21D2,23D2,25D2,27D2,29D2,31D2
Klucz InChI
FHQVHHIBKUMWTI-UAXXPTAZSA-N
Opis ogólny
Deuterowane kwasy tłuszczowe doświadczają wymiany deuteru na węglu alfa do karbonylu, tj. pozycji C2, a zatem będą mieszaniną związków, które są w pełni deuterowane i częściowo deuterowane w tej pozycji.
Zastosowanie
16:0-d31-18:1 PE został użyty jako wewnętrzny wzorzec lipidowy do ekstrakcji lipidów z komórek nabłonka tchawicy myszy i próbek ludzkich oskrzeli.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860374C-10 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860374C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipid analysis of airway epithelial cells for studying respiratory diseases
Zehethofer N, et al.
Chromatographia, 78(5-6), 403-413 (2015)
Andres T Cavazos et al.
Chemistry and physics of lipids, 231, 104910-104910 (2020-06-04)
Among the structurally diverse collection of lipids that comprise the membrane lipidome, polyunsaturated phospholipids are particularly vulnerable to oxidation. The role of α-tocopherol (vitamin E) is to protect this influential class of membrane phospholipid from oxidative damage. Whether lipid-lipid interactions
Kotaro Hama et al.
Journal of lipid research, 61(4), 523-536 (2020-02-23)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is an inherited disorder caused by deleterious mutations in the ABCD1 gene. The ABCD1 protein transports very long-chain FAs (VLCFAs) from the cytosol into the peroxisome where the VLCFAs are degraded through β-oxidation. ABCD1 dysfunction leads to
Adrian Paz Ramos et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183201-183201 (2020-01-24)
Alkanes are known to promote the fluid lamellar (Lα)-to-inverted hexagonal (HII) phase transition of different phospholipids. In this work, we studied the interaction of decane and tetradecane with self-assemblies formed of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphoethanolamine (POPE), using sequential 2H and 31P solid-state NMR spectroscopy.
Nicole Harmouche et al.
Biophysical journal, 115(6), 1033-1044 (2018-09-10)
A synergistic enhancement of activities has been described for the amphipathic cationic antimicrobial peptides magainin 2 and PGLa when tested in antimicrobial assays or in biophysical experiments using model membranes. In the presence of magainin 2, PGLa changes from an