Merck
860573P
Avanti
C12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860573P, powder
Synonim(y):
3-O-sulfo-D-galaktozylo-β1-1′-N-lauroilo-D-erytro-sfingozyna (sól amonowa), (syntetyczna)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H72N2O11S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
741.03
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860573P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860573P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C36H69NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)28-46-36-34(42)35(48-49(43,44)45)33(41)31(27-38)47-36;/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-42H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)(H,43,44,45);1H3/b25-23+;/t29-,30+,31?,33-,34?,35?,36+;/m0./s1
Klucz InChI
ZRHCDEVQWSMWDC-LNTPIPJUSA-N
Zastosowanie
C12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0) jest odpowiedni do stosowania jako wzorzec w analizie spektrometrycznej sulfatydów.
Działania biochem./fizjol.
C12 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0) jest niefizycznym sulfatydem. Akumulacja sulfatydu upośledza aktywność enzymu arylosulfatazy A, co z kolei prowadzi do rozwoju choroby genetycznej, leukodystrofii metachromatycznej.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860573P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of plasma sulfatides by mass spectrometry: Utility for metachromatic leukodystrophy
Saville J, et al.
Analytica Chimica Acta, 955, 79-85 (2017)
Michela Antonelli et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(2), 413-423 (2019-11-25)
The chemical composition of Cannabis sativa L. has been extensively investigated for several years; nevertheless, a detailed lipidome characterization is completely lacking in the literature. To achieve this goal, an extraction and enrichment procedure was developed for the characterization of
Mariachiara Bianco et al.
Food chemistry, 324, 126878-126878 (2020-04-29)
Ceramides (Cer) and cerebrosides are important sphingolipids (SL) involved in many biological processes. Herein, the SL content of yellow lupin seeds (Lupinus luteus) was determined by liquid-liquid extraction, mild alkaline hydrolysis (1 h at 37 °C) and reversed-phase liquid chromatography with negative
Synthetic sulfogalactosylceramide (sulfatide) and its use for the mass spectrometric quantitative urinary determination in metachromatic leukodystrophies
Cui Y, et al.
Glycoconjugate Journal, 25(2), 147-155 (2008)