Merck
860572P
Avanti
C17 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860572P, powder
Synonim(y):
3-O-sulfo-D-galaktozylo-β1-1′-N-heptadekanoilo-D-erytrofingozyna (sól amonowa), (syntetyczna)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H82N2O11S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
811.16
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860572P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860572P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C41H79NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37(45)42-34(35(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)33-51-41-39(47)40(53-54(48,49)50)38(46)36(32-43)52-41;/h28,30,34-36,38-41,43-44,46-47H,3-27,29,31-33H2,1-2H3,(H,42,45)(H,48,49,50);1H
Klucz InChI
YMVAMOSEAIAACO-FDBYLCKRSA-N
Zastosowanie
Ceramid C17 Mono-Sulfo Galactosyl(β) (d18:1/17:0) jest odpowiedni do stosowania jako jeden ze standardów lipidowych do ilościowego oznaczania różnych fosfolipidów metodą analizy wtrysku przepływowego-tandemowej spektrometrii mas (FIA-MS/MS).
Działania biochem./fizjol.
C17 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/12:0) jest niefizycznym sulfatydem. Akumulacja sulfatydu upośledza aktywność enzymu arylosulfatazy A, co z kolei prowadzi do rozwoju choroby genetycznej, leukodystrofii metachromatycznej.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860572P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extracellular vesicles released by fibroblasts undergoing H-Ras induced senescence show changes in lipid profile
Buratta S, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0188840-e0188840 (2017)
Diabetes alters myelin lipid profile in rat cerebral cortex: Protective effects of dihydroprogesterone
Cermenati G, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 168, 60-70 (2017)
Synthetic sulfogalactosylceramide (sulfatide) and its use for the mass spectrometric quantitative urinary determination in metachromatic leukodystrophies
Cui Y, et al.
Glycoconjugate Journal, 25(2), 147-155 (2008)
He Li et al.
Food chemistry, 310, 125947-125947 (2019-12-17)
An ultra performance liquid chromatography-Triple time of flight mass spectrometry (UPLC-Triple TOF-MS/MS) method were established to characterize the lipid profiles in four shellfish species. More than 600 lipid molecular species belonging to 14 classes were detected. Phospholipids (PLs) were predominant