Merck
850806C
Avanti
18:0-22:6 PE
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)); 110641
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H78NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
792.08
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850806C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850806C
stężenie
10 mg/mL (850806C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Klucz InChI
XYYHNDVKALDFHQ-OXHZBIAZSA-N
Zastosowanie
18:0-22:6 PE has been used in the preparation of liposomes.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850806C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Water and solute permeability of rat lung caveolae: high permeabilities explained by acyl chain unsaturation
Hill W G, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 289(1), C33-C41 (2005)
Alwena H Morgan et al.
Nature protocols, 5(12), 1919-1931 (2010-12-04)
Phospholipid-esterified oxylipins include newly described families of bioactive lipids generated by lipoxygenases in immune cells. Until now, assays for their quantitation were not well developed or widely available. Here, we describe a mass spectrometric protocol that enables accurate measurement of
Warren G Hill et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 289(1), C33-C41 (2005-02-25)
Caveolae are invaginated membrane structures with high levels of cholesterol, sphingomyelin, and caveolin protein that are predicted to exist as liquid-ordered domains with low water permeability. We isolated a caveolae-enriched membrane fraction without detergents from rat lung and characterized its