Merck
850800C
Avanti
20:4 PE
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina; DAPE; PE(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H74NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
788.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850800C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850800C
stężenie
10 mg/mL (850800C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C45H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-44(47)51-41-43(42-53-55(49,50)52-40-39-46)54-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,23-26,29-32,43H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-42,46H2,1-2H3,(H,49,50)/b13-11+,14-12+,19-17+,20-18+,25-23+,26-24+,31-29+,32-30+/t43-/m1/s1
Klucz InChI
JTERLNYVBOZRHI-RIIGGKATSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest fosfolipidem błonowym, a jej rodzaje zależą od kombinacji wolnych kwasów tłuszczowych w pozycji α i β. PE 20:4 zawiera kwas arachidonowy w pozycjach α i β.
Zastosowanie
20:4 PE został użyty jako antygen w teście immunoenzymatycznym (ELISA) do wykrywania przeciwciał przeciwko fosfatydyloetanoloaminie (aPE). Nadaje się do stosowania jako wzorzec wewnętrzny w spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS), wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz do przygotowania lizofosfatydyloetanoloaminy.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest zaangażowana w liczne funkcje, takie jak fuzja błon, cykl komórkowy, autofagia, apoptoza i funkcje poznawcze. Fosfatydyloetanoloamina 20:4 (PE)/DAPE indukuje śmierć komórek złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM). DAPE zwiększa aktywność fosfatazy białkowej 2A (PP2A) i białkowej fosfatazy tyrozynowej 1B (PTB1B).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850800C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Caloric restriction results in phospholipid depletion, membrane remodeling, and triacylglycerol accumulation in murine myocardium
Han X, et al.
Biochemistry, 43(49), 15584-15594 (2004)
Shotgun lipidomics of phosphoethanolamine-containing lipids in biological samples after one-step in situ derivatization
Han X, et al.
Journal of Lipid Research, 46(7), 1548-1560 (2005)
Dipalmitoleoyl-phosphatidylethanolamine induces apoptosis of NCI-H28 malignant mesothelioma cells
Kaku Y, et al.
Anticancer Research, 34(4), 1759-1764 (2014)
Diarachidonoylphosphoethanolamine induces necrosis/necroptosis of malignant pleural mesothelioma cells
Kaku Y, et al.
Cellular Signalling, 27(9), 1713-1719 (2015)
The outcome of ELISA for antiphosphatidylethanolamine antibodies is dependent on the composition of phosphatidylethanolamine
Hou S, et al.
Journal of Immunological Methods, 440, 27-34 (2017)