Merck
850795C
Avanti
18:3 PE
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H70NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
735.97
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850795C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850795C
stężenie
10 mg/mL (850795C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
Klucz InChI
WIHSZOXPODIZSW-KJIWEYRQSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest fosfolipidem błonowym. Rodzaj PE zależy od kombinacji wolnych kwasów tłuszczowych w pozycji α i β. PE reprezentuje główną klasę fosfolipidów bakterii i drugą najobficiej występującą w komórkach eukariotycznych. PE jest zwitterionowy. PE jest syntetyzowany przez szlak Kennedy'ego.
Zastosowanie
18:3 PE został użyty do przygotowania liposomów. Może być odpowiedni do zastosowania w charakteryzacji kąta zwilżania w tworzeniu monowarstwy.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) odgrywa kluczową rolę w autofagii, apoptozie, fuzji błon, cyklu komórkowym i funkcjach poznawczych. PE jest niezbędna do utrzymania architektury błony. PE działa w celu monitorowania prawidłowego postępu cytokinezy podczas podziału komórki. PE jest prekursorem wielu biologicznie aktywnych cząsteczek sygnalizacyjnych, takich jak diacyloglicerol i kwas fosfatydowy.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850795C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Force-from-lipids gating of mechanosensitive channels modulated by PUFAs
Ridone P, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 79, 158-167 (2018)
The Kennedy pathway?de novo synthesis of phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine
Gibellini F and Smith TK
IUBMB Life, 62(6), 414-428 (2010)