Merck
850755C
Avanti
18:2 PE
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina; PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H74NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
740.00
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850755C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850755C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850755C
stężenie
10 mg/mL (850755C-25mg)
25 mg/mL (850755C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C41H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,39H,3-10,15-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
Klucz InChI
SSCDRSKJTAQNNB-DWEQTYCFSA-N
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest drugim najbardziej obfitym glicerofosfolipidem w komórkach eukariotycznych. Jest to fosfolipid nietworzący warstwy, który znajduje się głównie w mitochondriach. Składa się z małej polarnej grupy głowowej z łańcuchami kwasów tłuszczowych.
Zastosowanie
18:2 PE został użyty do przygotowania liposomów.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) zapewnia sztywność błon komórkowych poprzez heksagonalne struktury fazowe, które promują ścisłe upakowanie dwuwarstwy błonowej utworzonej przez fosfatydylocholinę. Bierze również udział w konwersji prionów z konformacji nietoksycznej do toksycznej. PE inicjuje również tworzenie autofagosomów poprzez kowalencyjne przyłączanie się do białka autofagii Atg8.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850755C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850755C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
International Review of Cell and Molecular Biology, 321, 29-88 (2016)
Acyl chain asymmetry and polyunsaturation of brain phospholipids facilitate membrane vesiculation without leakage
Manni M M, et al.
eLife, 7, e34394-e34394 (2018)
Ethanolamine and Phosphatidylethanolamine Partners in Health and Disease
Patel D and Witt SN
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017, 29-88 (2017)