PYR0MATIL6
PyroMAT® Interleukin IL-6 standard
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
Polecane produkty
agency
EP Chapter 2.6.30
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 vial
producent / nazwa handlowa
PyroMAT®
Zastosowanie
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatybilność
configured for PyroMAT®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
pyrogenic bacteria
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Easy resuspension
- To be used with ELISA kit found in the PYROMAT® system
Komponenty
Rekonstytucja
- Reconstitute the IL-6 Control with endotoxin-free water. The volume of reconstitution can be found on the vial label
- Vortex during 15 min with gentle agitation prior to making dilution
- Aliquot if needed: 20 aliquots can be made from one vial
Polecane produkty
Informacje prawne
kontrola
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3