MATFLAGELLIN
NEP Control Flagellin- PyroMAT® System MAT
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
Synonim(y):
NEP, NEP Control
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 10 tests
Właściwości
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
producent / nazwa handlowa
PyroMAT®
Zastosowanie
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatybilność
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
Warunki transportu
cooler
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
pyrogenic bacteria
Opis ogólny
NEP control flagellin is a preparation of flagellin from Salmonella typhimurium and supplied in a lyophilized form. Flagellin is a non-endotoxin pyrogen (NEP) that activates the TLR5 receptor of monocytes and can be used as a positive control with the PyroMAT® System (Monocyte Activation Test for pyrogen detection).
Specyficzność
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Do not use unopened vials after expiration date
Store resuspended aliquots at -20°C
Shelf life of aliquots can be found on the technical datasheet
Informacje prawne
kontrola
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2