Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Dokumenty
1.44155
Millipore
PyroDetect Cryoblood
Cryopreserved blood pooled from 8 donors for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing, package of 2 vials
Synonim(y):
Cryopreserved blood
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.24
agency
EP Chapter 2.6.30
Poziom jakości
Postać
liquid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
package of 2 vials
pkg of 2 vials
producent / nazwa handlowa
PyroDetect
Zastosowanie
pharmaceutical
pyrogen testing
kompatybilność
configured for PyroDetect
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-65 to -96°C
przydatność
pyrogenic bacteria
Opis ogólny
PyroDetect Cryoblood constitutes cryopreserved human whole blood pooled from 8 donors to detect pyrogens with the Monocyte-Activation Test (MAT). The cryopreserved and pooled human whole blood is tested for sterility and antigens of HIV, HAV, HCV, and HBV.
Zastosowanie
The PyroDetect Cryoblood is part of the PyroDetect System and is used to detect pyrogens in pharmaceuticals, using lnterleukin-1β response.
Cechy i korzyści
Ready-to-use
Komponenty
Cryoblood - deep frozen human blood preparation - 2 x 2 mL
Polecane produkty
PyroDetect Kit (1.44154)
Reference Standard Endotoxin (1.44161)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1