Merck
850801C
Avanti
16:0-22:6 PE
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H74NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.02
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850801C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850801C
stężenie
10 mg/mL (850801C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
16:0-22:6 PE is a major component of human spermatozoa.
Zastosowanie
16:0-22:6PE has been used to determine its detergent solubility with equimolar concentration of sphingomyelin/cholesterol (SM/CHOL). It has also been used to study the phase behavior of mixtures of sphingomyelin.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850801C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oleic-and docosahexaenoic acid-containing phosphatidylethanolamines differentially phase separate from sphingomyelin
Shaikh S R, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1788(11), 2421-2426 (2009)
Analysis of the lipid composition of human and boar spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry, thin layer chromatography and 31P NMR spectroscopy
Lessig J, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 137(2), 265-277 (2004)
Acyl chain unsaturation in PEs modulates phase separation from lipid raft molecules
Shaikh SR, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 311(3), 793-796 (2003)