Merck
W328800
Sigma-Aldrich
2-Heptanol
≥97%, FG
Synonim(y):
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer FEMA:
3288
Beilstein:
1719088
Numer WE:
Nr Rady Europy:
554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.045
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
gęstość
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; green; fruity; floral; citrus
ciąg SMILES
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Heptanol or 2-heptyl alcohol is a volatile compound commonly found in plants of medicinal value. It imparts cocoa flavor to Malaysian cocoa beans during roasting. It is one of the key volatile components found in corn silk and in the essential oil extracted from Aloe ferox.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Headspace sorptive extraction (HSSE) in the headspace analysis of aromatic and medicinal plants.
Bicchi C, et al.
Journal of High Resolution Chromatography, 23(9), 539-546 (2000)
Volatile components of corn silk (Zea mays L.): Possible Heliothis zea (Boddie) attractants.
Flath RA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1290-1293 (1978)
Chemical composition of volatile constituents from the leaves of Aloe ferox.
Magwa ML, et al.
African Journal of Biotechnology, 5(18), 1652-1654 (2006)
Influence of roasting conditions on volatile flavor of roasted Malaysian cocoa beans.
Ramli N, et al.
Journal of Food Processing and Preservation, 30(3), 280-298 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W328800-4KG-K4061837862311
W328800-8KG-K
W328800-1KG-K4061837529184
W328800-250G-K4061837862304
W328800-SAMPLE-K4061833343807