Merck
109363
Sigma-Aldrich
3-Heptanol
99%
Synonim(y):
Butyl ethyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(OH)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
1719067
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020218
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
66 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.821 g/mL at 20 °C
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(O)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Heptanol jest głównym produktem biotransformacji n-heptanu.
Zastosowanie
3-Heptanol może być stosowany
  • Jako rozpuszczalnik do tworzenia mikrośrodowisk wokół jednościennych nanorurek węglowych.
  • Do przygotowania podstawionych pochodnych pirymidyny jako analogów izoftalanu ukierunkowanych na domenę C1 w celu zbadania ich powinowactwa wiązania do izoformy PKCα.
  • Jako budulec do syntezy pochodnych kwasu 4-(3-adamantan-1-ylo-ureido)-masłowego i kwasu cykloheksanokarboksylowego jako inhibitorów sEH.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solvatochromic shifts of single-walled carbon nanotubes in nonpolar microenvironments
Silvera-Batista CA, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 12(26), 6990-6998 (2010)
Carlos A Silvera-Batista et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(26), 6990-6998 (2010-05-14)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) are encapsulated with microenvironments of nonpolar solvent, providing a new method to measure the photophysical properties of nanotubes in environments with known properties. Photoluminescence (PL) and absorbance spectra of SWNTs show solvatochromic shifts in 16 nonpolar
Biologically active ester derivatives as potent inhibitors of the soluble epoxide hydrolase
Kim I-H, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(18), 5889-5892 (2012)
L Perbellini et al.
Archives of toxicology, 58(4), 229-234 (1986-04-01)
Numerous n-heptane metabolites have been identified and quantified by gas chromatography and mass spectrometry in some tissues and in the urine of Sprague Dawley rats exposed for 6 h to 1800 ppm n-heptane. 2-Heptanol and 3-heptanol were the main biotransformation
Maria Stecklum et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 51(2), 183-191 (2014-10-02)
In the present study, purified human cord blood stem cells were co-cultivated with murine hepatic alpha mouse liver 12 (AML12) cells to compare the effect on endodermal stem cell differentiation by either direct cell-cell interaction or by soluble factors in