Kluczowe dokumenty
O4709
2-Octanone
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Hexyl methyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C8H16O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
ZPVFWPFBNIEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?