Kluczowe dokumenty
8.20619
Sigma-Aldrich
2-Heptanol
for synthesis
Synonim(y):
2-Heptanol, Methyl pentyl carbinol, Methyl amyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
208-844-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1.6 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
siła działania
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
1460 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.9 % (v/v)
temp. przejścia
flash point 59 °C
rozpuszczalność
3.27 g/L
gęstość
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.818
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C