Merck
W268305
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Bnzoic acid methyl ester, Clorius, Methyl benzene carboxylate
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Numer FEMA:
2683
Beilstein:
1072099
Numer WE:
Nr Rady Europy:
260
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.725
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.68 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
gęstość
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; phenolic; wintergreen
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Na Lin et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(15), 4703-4710 (2008-03-22)
We present a theoretical study of the solvent-induced three-photon absorption cross section of a highly conjugated fluorene derivative, performed using density functional (DFT) cubic response theory in combination with the polarizable continuum model. The applicability of the often used two-state
María Manchado-Rojo et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 72(2), 294-307 (2012-06-20)
The transcriptional network topology of B function in Antirrhinum, required for petal and stamen development, is thought to rely on initial activation of transcription of DEFICIENS (DEF) and GLOBOSA (GLO), followed by a positive autoregulatory loop maintaining gene expression levels.
Derek R Boyd et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(6), 1415-1423 (2010-03-06)
The cis-dihydrodiol metabolite from methyl benzoate has been used as a synthetic precursor of carba-beta-L-galactopyranose, carba-beta-L-talopyranose and carba-alpha-L-talopyranose. The structures and absolute configurations of these carbasugars were determined by a combination of NMR spectroscopy, stereochemical correlation and X-ray crystallography.
Joseph Moran et al.
The Journal of organic chemistry, 73(3), 1004-1007 (2007-12-29)
A photoinduced procedure for the intermolecular hydroamination of alkenes using azoles is described. This reaction occurs in modest to good yield for 6- and 7-membered cyclic alkenes. Upon irradiation at 254 nm in the presence of methyl benzoate and a
N Sundaraganesan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 68(3), 771-777 (2007-04-17)
The Fourier transform Raman and Fourier transform infrared spectra of methyl benzoate (MB) were recorded in the liquid phase. The equilibrium geometry, harmonic vibrational frequencies, infrared intensities and Raman scattering activities, depolarization ratios, reduced masses were calculated by Hartree-Fock (HF)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W268305-10KG
W268305-1KG4061837607462
W268305-25KG4061837607479
W268305-SAMPLE4061837607493