Merck
860372P
Avanti
16:0 PE-d62
Avanti Research - A Croda Brand 860372P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-d62-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H12NO8PD62
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
754.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860372P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860372P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H]
Opis ogólny
1,2-dipalmitoilo-d62-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina(16:0 PE-d62) to deuterowana fosfoetanoloamina (PE), w której zastąpiono 62 protony dipalmitoilo.
Deuterowane kwasy tłuszczowe doświadczają wymiany deuteru na węglu alfa do karbonylu, tj. pozycji C2, a zatem będą mieszaniną związków, które są w pełni deuterowane i częściowo deuterowane w tej pozycji.
Zastosowanie
1,2-dipalmitoilo-d62-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina(16:0 PE-d62) została użyta jako apolarny lipidowy wzorzec wewnętrzny do spektrometrii mas. Może być stosowany do przygotowania hydroksylaktamu lewuglandyny.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860372P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)