BMSB20004T150
MyBath™ test tube rack
Holds 41 x 15 ml tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
Holds 41 x 15 ml tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B2000-4-T150
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6559 Akcesoria do stojaka na rurki do systemu mini łaźni wodnej.
Informacje prawne
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)