Z615560
Julabo® shaking water baths
SW23, AC/DC input 230 V AC, useable volume 8-20 L
Synonim(y):
Julabo Water Baths, Shaking Water Baths, Water Bath
About This Item
Polecane produkty
opis
shaking frequency: 20-200 cycles per minute; adjustable
shaking stroke: 15 mm
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SW23
Julabo 9550323
zakres pomiaru temperatury
20-99.99 °C
Parametry
20-99.99 °C temperature
±-0.02 °C temp. stability
±0.2 °C temp. stability
otwór łaźni dł. × szer. × śr.
30 cm × 50 cm × 18 cm
pojemność użytkowa
8-20 L
Opis ogólny
Cover needs to be ordered separately.
Cechy i korzyści
- Microprocessor technology
- Splash-proof mains switch
- Keypad for actual, setpoint values, high and low temperature warning functions
- Multi-Display (LED)
- Large bath volume
- Reduced space requirement
- RS232 interface
- Electronic timer
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)