EZFREAD01EU
EZ-Fluo™ Reader
Contains EZ-Fluo™ reader, power cord for European countries
Synonim(y):
Do szybkiego wykrywania skażenia mikrobiologicznego w próbkach filtrowalnych, odpowiedni do testów obciążenia biologicznego, EZ-Fluo™ Reader, System szybkiego wykrywania drobnoustrojów
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Poziom jakości
Materiały
304L stainless steel (optical chamber)
304L stainless steel handle
aluminum housing (sheet)
polyester foot
polyester screen
agency
EP
producent / nazwa handlowa
EZ-Fluo™
dostępność
available only in Europe
Parametry
15-40 °C temperature
4.4 kg operating weight
dł. × szer. × wys.
9.8 in. × 5.6 × 4.9
Zastosowanie
environmental
food and beverages
kompatybilność
for use with EZ-Fluo™ Rapid Detection System.
Opis ogólny
Zastosowana metoda jest szybka, nieniszcząca i oparta na barwieniu fluorescencyjnym. Nieniszcząca funkcja pozwala użytkownikowi na ponowną inkubację przefiltrowanej próbki w celu wzrostu na nieselektywnych pożywkach mikrobiologicznych.