Merck
850526P
Avanti
Facade-TFA1
Facade-TFA1, powder
Synonim(y):
Tandemowy amfifil twarzowy-1; 4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-bis(((2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroksy-6-(hydroksymetylo)tetrahydro-2H-piran-2-ylo)oksy)tetrahydro-2H-piran-2-ylo)oksy)-10,13-dimetyloheksu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C101H170N2O46
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2148.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
2148.42 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850526P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850526P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C3)CC[C@@H]5[C@@H]4C[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@]8(C)[C@H]5CC[C@@H]8C(CCC(N(C)CCCN(
Opis ogólny
10395-TFA1/tandemowe amfifile twarzy (TFA) składają się z pary jednostek dezoksycholanu funkcjonalizowanych maltozą. TFA są długie i mogą być łatwo produkowane w dużych ilościach.
Tandemowy amfifil twarzy (TFA) składa się z pary jednostek deoksycholanu funkcjonalizowanych maltozą. Stabilizuje białka błonowe.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850526P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Facade is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tandem facial amphiphiles for membrane protein stabilization
Chae PS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(47), 16750-16752 (2010)