Merck
850528P
Avanti
Mal(11.2)
tridecan-3-yloxy-β-D-maltoside, powder
Synonim(y):
3-tridecylo-Β-D-maltopiranozyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H48O11
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
524.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850528P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850528P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC(CC)CCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Klucz InChI
CAAOONAGUQWVFE-MXEARUNBSA-N
Opis ogólny
Ta nowa klasa detergentów zawiera krótki, rozgałęziony łańcuch alkilowy na styku polarnej głowy i apolarnego ogona. Taka konstrukcja naśladuje drugi łańcuch alifatyczny cząsteczek lipidów i zmniejsza penetrację wody, zwiększając tym samym hydrofobowość wewnątrz miceli. Taka architektura detergentu pozwala na tworzenie mniejszych, bardziej zwartych miceli, co zapewnia lepszą wydajność w stabilizacji i krystalizacji integralnych białek błonowych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850528P-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)