Key Documents
858124P
Avanti
18:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/0:0); 110713
About This Item
Polecane produkty
opis
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Próba
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (858124P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858124P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available