Merck
855675P
Avanti
16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H50NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (855675P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (855675P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855675P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855675P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Klucz InChI
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Zastosowanie
  • Dostarczanie leków za pomocą mikropęcherzyków: Rola 16:0 Lyso PC w rozwoju technologii mikropęcherzyków do systemów dostarczania leków podkreśla jego potencjał w preparatach farmaceutycznych, zwiększając skuteczność zastosowań terapii celowanej, szczególnie w leczeniu raka (Aron et al., 2019).
  • Terapia fotodynamiczna glejaka: Badania z udziałem 16:0 Lyso PC w kontekście systemów biohybrydowych do leczenia aktywowanego światłem pokazują jego zastosowanie w terapiach medycznych, w szczególności w leczeniu trudnych schorzeń, takich jak glejak za pomocą terapii fotodynamicznej, podkreślając jego potencjał w poprawie wyników klinicznych (Inglut et al., 2019).
Opakowanie
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (855675P-1g)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (855675P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855675P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855675P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xinyuan Li et al.
Redox biology, 28, 101373-101373 (2019-11-16)
It has been shown that anti-inflammatory cytokines interleukin-35 (IL-35) and IL-10 could inhibit acute endothelial cell (EC) activation, however, it remains unknown if and by what pathways IL-35 and IL-10 could block atherogenic lipid lysophosphatidylcholine (LPC)-induced sustained EC activation; and
Takafumi Enomoto et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(3), 750-755 (2017-10-06)
A major goal of synthetic biology is the development of rational methodologies to construct self-assembling non-natural membranes, which could enable the efficient fabrication of artificial cellular systems from purely synthetic components. However, spatiotemporal control of artificial membrane formation remains both
Li V Yang et al.
Blood, 105(3), 1127-1134 (2004-09-24)
G2A is a G-protein-coupled receptor (GPCR) involved in immune regulation. Previous studies have shown that lysophosphatidylcholine (LPC), a bioactive lipid associated with atherosclerosis and autoimmunity, acts through G2A to induce diverse biologic effects. Production of LPC during cell apoptosis serves
Caius G Radu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(1), 245-250 (2003-12-19)
G2A is an immunoregulatory G protein-coupled receptor predominantly expressed in lymphocytes and macrophages. Ectopic overexpression studies have implicated G2A as a receptor for the bioactive lysophospholipid, lysophosphatidylcholine (LPC). However, the functional consequences of LPC-G2A interaction at physiological levels of receptor
Anthony J Valente et al.
Free radical biology & medicine, 70, 117-128 (2014-02-25)
Oxidized low-density lipoprotein (oxLDL) induces endothelial cell death through the activation of NF-κB and AP-1 pathways. TRAF3IP2 is a redox-sensitive cytoplasmic adapter protein and an upstream regulator of IKK/NF-κB and JNK/AP-1. Here we show that oxLDL-induced death in human primary
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn
Global Trade Item Number
SKUGTIN
855675P-200MG4061835231614
855675P-500MG4061835231638
855675P-1G4061835231607
855675P-25MG4061835231621