Merck
845875C
Avanti
18:1 Lyso PC
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(9Z)/0:0); 110688
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H52NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (845875C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (845875C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (845875C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 845875C
stężenie
10 mg/mL (845875C-25mg)
25 mg/mL (845875C-200mg)
25 mg/mL (845875C-500mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
Klucz InChI
YAMUFBLWGFFICM-PTGWMXDISA-N
Opis ogólny
18:1 Lyso PC (1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine) is an endogenous lipid. It has one hydrocarbon tail.
Zastosowanie
18:1 Lyso PC (1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine) has been used to study its effects on eosinophils isolated from healthy human donors/to test its effects on the degranulation-associated processes in eosinophils. It may be used as a lysophospholipid mediator in binding assays and in equilibrium fluorescence peptide-binding assays of the calmodulin (CaM)-target complex.
Działania biochem./fizjol.
Lysophosphatidylcholine (LPC) participates as a key factor in the atherogenic activity of oxidized low-density lipoprotein (Ox-LDL). It is a well-known cluster of differentiation 1(CD1) ligand.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (845875C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (845875C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (845875C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jacinto López-Sagaseta et al.
The EMBO journal, 31(8), 2047-2059 (2012-03-08)
Invariant Natural Killer T (iNKT) cells use highly restricted αβ T cell receptors (TCRs) to probe the repertoire of lipids presented by CD1d molecules. Here, we describe our studies of lysophosphatidylcholine (LPC) presentation by human CD1d and its recognition by
Erika Kovacs et al.
Biochemical and biophysical research communications, 401(2), 281-286 (2010-09-21)
Sphingosylphosphorylcholine (SPC), a lipid mediator with putative second messenger functions, has been reported to regulate ryanodine receptors (RyRs), Ca2+ channels of the sarco/endoplasmic reticulum. RyRs are also regulated by the ubiquitous Ca2+ sensor calmodulin (CaM), and we have previously shown
Takayuki Matsumoto et al.
Current medicinal chemistry, 14(30), 3209-3220 (2008-01-29)
Lysophosphatidylcholine (LPC) is a bioactive proinflammatory lipid generated by pathological activities. LPC is also a major phospholipid component of oxidized low-density lipoprotein (Ox-LDL) and is implicated as a critical factor in the atherogenic activity of Ox-LDL. LPC is believed to
Sobhan Roy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(43), E4648-E4657 (2014-10-10)
CD1c is a member of the group 1 CD1 family of proteins that are specialized for lipid antigen presentation. Despite high cell surface expression of CD1c on key antigen-presenting cells and the discovery of its mycobacterial lipid antigen presentation capability
Danielle M Charron et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(19), 5385-5393 (2020-04-28)
Porphyrin aggregates have attractive photophysical properties for phototherapy and optical imaging, including quenched photosensitization, efficient photothermal conversion, and unique absorption spectra. Although hydrophobic porphyrin photosensitizers have long been encapsulated into liposomes for drug delivery, little is known about the membrane
Global Trade Item Number
SKUGTIN
845875C-200MG4061837791758
845875C-25MG4061837791765
845875C-500MG